Läs mer
Silica Gel, 80 till 200 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15558124 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15558124 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
1 options
Produktkod. 15558124 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 340401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    Lämplig för kolumnkromatografi och uppskalning av TLC Förfaranden
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica Gel
CAS 63231-67-4
Material Silica Gel
Kvantitet 500 g
Molekylformel H2O3Si
Maskstorlek 80 to 200 Mesh
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
InChI-nyckel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[Si](=O)O
IUPAC-namn dihydroxi(oxo)silan
Molekylvikt (g/mol) 78.098
PubChem CID 14768
Densitet 1L = 2.10kg
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens