Läs mer
Kiselgel, C18-RP, 17 % C, ca 0,7 mmol/g, delstorlek: 48–65 mikron
Produktkod. 10111002 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10111002 50 g Glasflaska 50g
11924121 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10111002 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360120500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 71889-02-6 | C18H37Cl3O2Si2 | 448,012 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71889-02-6
Molekylformel C18H37Cl3O2Si2
Molekylvikt (g/mol) 448.012
InChI-nyckel VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octadecylsilicate
PubChem CID 172932
IUPAC-namn dioxosilan; triklor(oktadecyl)silan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel, C18-RP, 17%C
Kvantitet 50 g
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.