Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kiselgel, C18-RP, 23%C, ca.1,2 mmol/g, del. storlek 40-63 μm
Produktkod. p-70173 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 10733603
Brand: Thermo Scientific Chemicals 360110500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Material Silikagel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.