Läs mer
Kiselgel, C8-RP, 12%C, ca. 1,2 mmol/g, del. storlek 40-63μ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4112268 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 10540352
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00148339
Synonym Octylsilicate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel, C8-RP, 12%C
Namnnotering ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Material Silica Gel
Kvantitet 50 g
Förpackning Plastflaska
Partikelstorlek 40 to 63 Micron
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.