Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kiseldioxidgel, för kromatografi, 0,200–0,500 mm, 60 A
Produktkod. 10256770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Kvantitet Förpackningsstorlek
10256770 Plastflaska 1 kg 1kg
10378803 Plasttrumma 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10256770 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 240380010
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden:
För kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Specifikationer
Porstorlek 60Å
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Produkttyp Silikagel
Material Silikagel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.