Läs mer
Silikagel-torkmedel, -6+12 nätgranuler
Produktkod. 11448570
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448570 250 g 250g
11438570 1 kg 1kg
11458570 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448570 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044387.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Silikagel-torkmedel används för att torka luften i industriella tryckluftssystem. Det används också som ett konserveringsverktyg för att kontrollera relativ luftfuktighet i musei- och biblioteksutställningar och förvaring. Vidare används den i diagnostiska testremsor, inhalationsanordningar, sprutor, drogtestsatser och sanitetssatser för sjukhus. Utöver detta används den som en stationär fas i kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel desiccant
Färg Vitt
Fysisk form Grynig
Material Silica Gel
Kvantitet 250 g
Maskstorlek -6+12 Mesh
Odör Odorless
Löslighetsinformation Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.