Läs mer
Kiselgel, för torkning, giftfri kvalitet, 3–6 mm
Produktkod. 10440983 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10440983 1 kg Plastflaska 1kg
10574321 5 kg Plasttrumma 5kg
10484785 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10440983 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 357400010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Silikagel, O2Si, CAS-nummer-7631-86-9, Kiseldioxid, 25 kg, max 2,0 % (140 grader. C, 4 timmar), Adsorptionskapacitet (relativ luftfuktighet 40%): ca 20%, 620 till 800 g/L, CHEBI:30563, Vit till gul, 231-545-4, 60,08, Giftfri, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilan, 15, 8632, MFCD00011232 | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel, För kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel
Namnnotering 3-6mm
Färg Vitt till gult
Fysisk form Fast
Densitet 620 till 800g/L
Material Kiselgel
Kvantitet 1 kg
Fukt Kvarvarande fukt (140 °C): < 1 % (vanligtvis)
Merck Index 15, 8632
Förpackning Plastflaska
Partikelstorlek Partikelstorleksanalys: vanligtvis silar en rester >5 mm: ca 10 %, passerar igenom 2 mm: ca 1 %
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
IUPAC-namn silandion
Formel vikt 60.08
Kvalitet Giftfri
Vattenabsorption 20,0 % min. (40% min. RH)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.