Läs mer
Kiselgel, för torkningsändamål, giftfri kvalitet, 3-6 mm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-41554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
Produktkod. 10440983
Brand: Thermo Scientific Acros 357400010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kiselgel, O2Si, CAS-nummer-7631-86-9, Kiseldioxid, 25 kg, 2,0 % max. (140 grader C, 4 timmar), Adsorptionskapacitet (relativ luftfuktighet 40%): ca 20 %, 620 till 800 g/L, CHEBI:30563, vit till gul, 231-545-4, 60,08, giftfri, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilan, 15, 86302, MF23200
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel, För kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel
Namnnotering 3-6mm
Färg Vitt till gult
Fysisk form Fast
Densitet 620 to 800g/L
Material Silica Gel
Kvantitet 1 kg
Fukt Residual moisture (140°C): < 1% (typically)
Merck Index 15, 8632
Förpackning Plastflaska
Partikelstorlek Particle size analysis: typically sieve residue>5mm:ca 10%, passing through 2mm: ca 1%
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC-namn silandion
Formel vikt 60.08
Kvalitet Giftfri
Vattenabsorption 20.0% min. (40% min. RH)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.