Läs mer
Kiselgel, funktionaliserad, Amino-3, ca. 1,4 mmol/g, delstorlek 40-63 mikron
Produktkod. 10702833 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10702833 10 g Glasflaska 10g
10477202 25 g Glasflaska 25g
10771234 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10702833 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360180100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71888-97-6 | C9H23NO5Si2 | 281,455 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För solid stödsyntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71888-97-6
Molekylformel C9H23NO5Si2
Molekylvikt (g/mol) 281.455
MDL-nummer MFCD03427643
InChI-nyckel JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 172930
IUPAC-namn dioxosilan;3-trietoxisilylpropan-1-amin
LEDER CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel, functionalized, Amino-3
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Material Silica Gel
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska
Partikelstorlek Particle size: 40 to 63 Micron
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.