Läs mer
Kiselgel, Solstice
Produktkod. 15641360
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15641360 1 kg 1kg
15661360 500 g 500g
15651360 2.5 kg 2.5kg
15691360 6 x 500 g Paket med 6
15671360 6 x 1 kg Paket med 6
15681360 6 x 2.5 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15641360 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 137671KG
 Begränsad artikel
I lager
Med fuktindikator fri från tungmetaller
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112926-00-8
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.083
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica Gel
Material Kiselgel
Kvantitet 1 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport