Läs mer
Kiselgel, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silica Gel |
| Material | Kiselgel |
| Kvantitet | 6 x 2.5 kg |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |