Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silica Gel |
| Material | Silica Gel |
| Kvantitet | 6 x 500 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |