Läs mer
Kiselgel, HPLC-kvalitet, sfärisk, 3 mikron APS, 120 ångström, 99,99+%
Produktkod. 15417085
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417085 1 g 1g
15427085 5 g 5g
15437085 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15417085 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045803.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-67-4
Molekylformel H2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 78.098
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-namn dihydroxi(oxo)silan
LEDER O[Si](=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel
Namnnotering P.V. 1.00cc/g
Fysisk form Sfärisk, S.A. 340m
Material Silica Gel
Kvantitet 1 g
Partikelstorlek 3 Micron APS, 120Å
Procent renhet ≥99.99%
Kvalitet HPLC
Ytarea 340m2/g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.