Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kiselgel, HPLC-kvalitet, sfärisk, 5 mikron APS , 70 ångström, 99,99+ %
Produktkod. p-4765039
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15477085
Brand: Thermo Scientific Chemicals 045809.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Silikagel, HPLC-kvalitet används i kromatografiapplikationer, separation och rening. Det används också i preparativ kromatografi för HPLC-packning, katalysatorbärare och hartsfyllmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Porstorlek 70Å
Kvalitet HPLC
Kvantitet 5 g
Ytarea (metrisk) 500 m2 /g
Typ Silikagel
Material Kiseldioxid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.