Läs mer
Silica gel, HPLC/UHPLC grade, spherical, 1.8 micron APS, 110 angstroms, 99.99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15434975
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434975 5 g 5g
15424975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434975 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045796.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-67-4
Molekylformel H2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 78.098
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-namn dihydroxy(oxo)silane
LEDER O[Si](=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel
Namnnotering P.V. 0.95cc/g
Fysisk form Spherical, S.A. 340m
Material Silica Gel
Kvantitet 5 g
Partikelstorlek 1.8 Micron APS, 110Å
Procent renhet ≥99.99%
Kvalitet HPLC
Ytarea 340m2/g