Läs mer
Kiselgel, stor por, 99,5 %
Produktkod. 11433770
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433770 2 kg 2kg
11423770 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433770 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089385.A3
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol
En användbar produkt för kolonnkromatografi (HPLC). Används som kattsand, fodertillsats, vattenfiltrering och fuktighetsindikator. Också ett pålitligt ämne för att bevara fältinsamlade blad för molekylära studier för variation i DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-67-4
Molekylformel H2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 78.098
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-namn dihydroxi(oxo)silan
LEDER O[Si](=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel
Namnnotering Stor por, P.V. 0,75cc/g
Färg Vitt
Fysisk form 56 mikron, SA 500m
Material Kiselgel
Kvantitet 2 kg
Partikelstorlek 56 mikron
Löslighetsinformation Löslig i fluorid. Olöslig i vatten.
Procent renhet 99.5%
Ytarea 500m2/g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.