Läs mer
Silica gel, preparative chromatography grade, spherical, 20 micron APS, 80 angstroms, 99.99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15484985
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484985 100 g 100g
15464985 5 g 5g
15474985 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15484985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045830.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-67-4
Molekylformel H2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 78.098
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-namn dihydroxy(oxo)silane
LEDER O[Si](=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel
Namnnotering P.V. 1.00cc/g
Fysisk form Spherical, S.A. 515m
Material Silica Gel
Kvantitet 100 g
Partikelstorlek 20 Micron APS, 80Å
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet ≥99.99%
Kvalitet Preparative Chromatography
Ytarea 515m2/g