Läs mer
Silikagel PS-torkmedel, Solstice
Produktkod. 15617080
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15617080 1 kg Poly flaska 1kg
15627080 250 g Polyflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15617080 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 783071KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-05-2027
Med indikator
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112926-00-8
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.083
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel PS drying agent
Material Kiselgel
Kvantitet 1 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Förpackning Poly flaska
Formel vikt 60,08 g/mol