Läs mer
Silica Gel Rubin Drying Bags, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15635490 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15635490 1 kg Poly Bottle 1kg
1 options
Produktkod. 15635490 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 424061KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
With indicator function, 2 TE, bag with ∼60 g, crystalline
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel Rubin drying bags
Kokpunkt 2230°C
Färg Red
Smältpunkt >1600°C
Fysisk form Granular
pH ≥9
CAS 112926-00-8
Densitet ∽2g/cu.cm at 20°C
Material Silica Gel
Kvantitet 1 kg
Molekylformel O2Si
UN-nummer NONH for all modes of transport
Odör Odorless
Förpackning Poly Bottle
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn silanedione
Molekylvikt (g/mol) 60.08