Läs mer
Silica Gel Rubin Drying Bags, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15657160 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Metal Can
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 15657160
Brand: Honeywell-Fluka 801481KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
With indicator function, 1/3 TE, bag with ∼10 g, crystalline
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel Rubin drying bags
CAS 112926-00-8
Material Silica Gel
Kvantitet 1 kg
Molekylformel O2Si
UN-nummer NONH for all modes of transport
Förpackning Metal Can
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn silanedione
Molekylvikt (g/mol) 60.08