Läs mer
Silica Gel Rubin Drying Bags, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Metal Can
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Silica gel Rubin drying bags |
| Kokpunkt | 2230°C |
| Färg | Red |
| Smältpunkt | 1600°C |
| pH | 9 |
| CAS | 112926-00-8 |
| Densitet | 2g/cm3 |
| Material | Silica Gel |
| Kvantitet | 1 kg |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Show More |