Läs mer
Silikagel-rubin, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silica gel Rubin |
| Kokpunkt | 2230 °C |
| Färg | Rött |
| Smältpunkt | 1600 °C |
| Fysisk form | Grynig |
| pH | 9.0 |
| Material | Kiselgel |
| Kvantitet | 1 kg |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Odör | Luktfritt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Silica gel Rubin