Läs mer
Silikagel-rubin, Solstice
Produktkod. 15667350
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15667350 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
15657350 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15667350 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 858152.5KG
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Torkmedel, med fuktindikator, koboltfri
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112926-00-8
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.083
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Silica gel Rubin
Kokpunkt 2230 °C
Färg Rött
Smältpunkt 1600 °C
Fysisk form Grynig
pH 9.0
Material Kiselgel
Kvantitet 2.5 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Odör Luktfritt
Förpackning Poly flaska