Läs mer
Silica gel, Supelco™
Produktkod. 32237844
Change view
Kvantitet:
5 kg
Produktkod. Kvantitet
32237844 5 kg
1 options
Produktkod. 32237844 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1019075000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Granules, desiccant ∼ 2 to 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel
Kokpunkt 2230°C
Smältpunkt >1600°C
CAS 112926-00-8
Kvantitet 5 kg