Läs mer
Silica gel, Supelco™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Silica gel |
| Kokpunkt | 2230°C |
| Smältpunkt | 16°C to 19°C (lit.) |
| CAS | 112926-00-8 |
| Kvantitet | 1 kg |