Läs mer
Kiselgel, TLC hög renhetskvalitet, med gipsbindemedel och fluorescerande indikator
Produktkod. 11345577
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345577 1 kg 1kg
11355577 50 g 50g
11375577 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11345577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042764.A1
 Begränsad artikel
I lager
TLC Tallrikförberedelse | CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol
Kiselgel används främst vid plåtberedning av tunnskiktskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-67-4
Molekylformel H2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 78.098
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-namn dihydroxi(oxo)silan
LEDER O[Si](=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel
Namnnotering With gypsum binder and fluorescent indicator
Fysisk form 12 mikron APS,SA 500-600m
pH 6,5 till 7,5
Material Silica Gel
Kvantitet 1 kg
Partikelstorlek 500 to 600m2/g, 60Å
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Kvalitet TLC Hög renhet
Ytarea 500 to 600m2/g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.