Läs mer
Kiselgel, TLC hög renhetsgrad, utan bindemedel
Produktkod. 11315557
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315557 250 g 250g
11335557 50 g 50g
11345557 1 kg 1kg
11325557 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11315557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042756.30
Request Bulk or Custom Format
För TLC tallriksförberedelse | CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol
Silikagel, TLC hög renhetsgrad, utan bindemedel används för tunnskiktskromatografiplattframställning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-67-4
Molekylformel H2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 78.098
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
IUPAC-namn dihydroxi(oxo)silan
LEDER O[Si](=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Kvalitet TLC Hög renhet
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.