Läs mer
Draeger Safety Silica Gel Tube
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Till exempel analys av frånluft för bestämning av utsläpp av ett skadligt ämne
- Efter provtagning måste röret förseglas med de medföljande polyetenlocken
- Adsorbat: organiska föreningar som adsorberas på silikagel
- Adsorptionsskikt: 1100 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 125 mm rörlängd, 7 mm OD, 5 mm ID |
| Typ | Typ G |
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Typ av rör | Silikagel |