Läs mer
Draeger™ Typ B kiselgelrör
Produktkod. 10170252
Change view
För användning med (utrustning):
Accuro Drager Gasdetektorpump
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10170252 Accuro Drager Gasdetektorpump Paket med 10
1 options
Produktkod. 10170252 Leverantör Draeger™ Leverantörsnummer 6733021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1863.75 SEK
    1527.71 SEK / Paket med 10
    Save 336.04 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Sorbentrör med aktivt kol eller silikagel för att fånga upp luftburna föroreningar för senare laboratorieanalys.
  • Typiskt tillräckligt för provtagning inom området för gränsvärdesmätningar
  • Efter provtagning måste röret förseglas med de medföljande polyetenlocken
  • Längd 125 mm, diameter 7 mm
  • Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BGIA, DFG, NIOSH, OSHA och HSE-certifierad
För användning med (utrustning) Accuro Drager Gasdetektorpump
Kvantitet 10/Pk.
Provtyp Silikagel
Typ av rör Silica Gel Tube