Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kiselgel, breda porer, 150 ångström
Produktkod. 11365497
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5kg
Produktkod. 11365497
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042726.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kiselgel med breda porer används huvudsakligen för dehydrerad rening av industrigaser, rensning av organiska syror och höga polymerer i den isolerande oljan, rening och separation av läkemedlen. Det används också i kolonnkromatografi utan applicerat tryck (gravity pulled).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek -100/200 Mesh
Porstorlek 150Å
Förpackning Trumma
pH 6,5 till 7,5
Kvantitet 5 kg
Ytarea (metrisk) 350 till 400 m2 /g
Typ Silikagel
Material Kiseldioxid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.