Läs mer
Macherey-Nagel™ Standard SIL G kiseldioxidlager på glasplattor
Produktkod. 10699001 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
200 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10699001 200 x 200 mm Paket med 20
1 options
Produktkod. 10699001 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 809053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00 SEK
    2967.81 SEK / Paket med 20
    Save 152.19 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Separera icke-flyktiga blandningar med omodifierade standardkiselskikt för TLC (Tunnskiktskromatografi). Standard SIL G kiseldioxidlager på glasskivor finns i en mängd olika plattstorlekar och lagertjocklekar. Välj en fluorescerande indikator och välj från en mängd olika förpackningsstorlekar.
Glas TLC plattor, SIL G/UV 254.
  • Förbelagda, färdiga att använda plattor
  • Brett utbud av plåtstorlekar, ytbeläggningar och underlag
Absorberande
  • Silica 60
  • specifik yta (BET)∼ 500 m2/g
  • Genomsnittlig porstorlek 60Å
  • Specifik porvolym 0,75 ml/g,
  • Partikelstorlek 5 –17μ m
  • Standardbetyg
Tjocklek
  • För analysplattor 0,25 mm
  • För förberedande plattor 0,5 och 1 mm
  • För 2 mm förberedande skikt används ett något grövre material.
Indikatorer
  • Manganaktiverat zinksilikat med grön fluorescens för kortvågig UV (254 nm)
  • Speciellt oorganiskt fluorescerande pigment med blå fluorescens för långvågig UV (366 nm)
Pärmar
  • Mycket polymera produkter, som är stabila i nästan alla organiska lösningsmedel och resistenta mot aggressiva visualiseringsreagens
Specifikationer
Material Silica 60
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 20 Pk.
Typ Glasplatta
Fluorescerande indikator UV254
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
Mått (L x B) 200 x 200 mm