Läs mer
Macherey-Nagel™ Standard SIL G kiseldioxidlager på glasplattor
Produktkod. 10371102 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
Kvantitet:
25-pack
25/förpackning
50-pack
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
Fluorescerande indikator:
UV254
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet Tjocklek (metrisk) Fluorescerande indikator Förpackningsstorlek
10371102 200 x 200 mm 25-pack 0,25 mm UV254 Paket med 25
10469941 100 x 200 mm 50-pack 0,25 mm - Paket med 50
11857043 100 x 200 mm 50-pack 0,25 mm UV254 Paket med 50
10015681 200 x 200 mm 25/förpackning 0,25 mm - Paket med 25
10575571 50 x 100 mm 50-pack 0,25 mm UV254 Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10371102 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 809023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2455.00 SEK
    2255.07 SEK / Paket med 25
    Save 199.93 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Separera icke-flyktiga blandningar med omodifierade standardkiselskikt för TLC (Tunnskiktskromatografi). Standard SIL G kiseldioxidlager på glasskivor finns i en mängd olika plattstorlekar och lagertjocklekar. Välj en fluorescerande indikator och välj från en mängd olika förpackningsstorlekar.
Glas TLC plattor, SIL G/UV 254.
  • Förbelagda, färdiga att använda plattor
  • Brett utbud av plåtstorlekar, ytbeläggningar och underlag
Absorberande
  • Silica 60
  • specifik yta (BET)∼ 500 m2/g
  • Genomsnittlig porstorlek 60Å
  • Specifik porvolym 0,75 ml/g,
  • Partikelstorlek 5 –17μ m
  • Standardbetyg
Tjocklek
  • För analysplattor 0,25 mm
  • För förberedande plattor 0,5 och 1 mm
  • För 2 mm förberedande skikt används ett något grövre material.
Indikatorer
  • Manganaktiverat zinksilikat med grön fluorescens för kortvågig UV (254 nm)
  • Speciellt oorganiskt fluorescerande pigment med blå fluorescens för långvågig UV (366 nm)
Pärmar
  • Mycket polymera produkter, som är stabila i nästan alla organiska lösningsmedel och resistenta mot aggressiva visualiseringsreagens
Specifikationer
Material Silica 60
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25-pack
Typ Glasplatta
Fluorescerande indikator UV254
Porvolym 0.75 mL/g
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0,25 mm
Mått (L x B) 200 x 200 mm