Läs mer
Silica Standard: SiO2 @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Produktkod. 17988094
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
17988094 500 ml
1 options
Produktkod. 17988094 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGISIO2100500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Silica Standard: SiO2 @ 100 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon dioxide
CAS 7631-86-9
Metoder ICP/ICP-MS/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnamn Silicon dioxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel O2 Si
Synonym Silica, Silica colloidal anhydrous, Silicium dioxide
InChI formel InChI=1S/O2Si/c1-3-2
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn Silicon dioxide
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 60.0843
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 59.9668 g/mol