Läs mer
Palintest™ Silica Test Kit
Kvantitet:
50-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Antal tester | 50 |
| Kvantitet | 50-pack |
| Räckvidd | 0 to 4mg/L |
| Tillräckligt för | 50 Tests |
| Typ | Silica Test Kit |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Innehåller: boric acid, citric acid, sulphamic acid,ammonium molybdate