Läs mer
Trajan™ Icke-deaktiverad Fused Silica GC-slang
Produktkod. 15268833
Change view
Total längd (metrisk):
5 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Inre:
0,005 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,22 mm
0,53 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,19 mm
0,285 mm
0,36 mm
0,68 mm
Förpackningsstorlek:
10m
25m
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
15268833 5 m 0,22 mm 0,36 mm 10m
11928716 10 m 0,005 mm 0,285 mm Varje
15218843 25 m 0,53 mm 0,68 mm 25m
13467238 10 m 0,075 mm 0,19 mm Varje
15218833 10 m 0,1 mm 0,36 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15268833 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 062475
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i ett brett utbud av kapillär GC, LC och bioanalytiska applikationer. Trajan Scientific and Medical™ Icke-deaktiverad Fused Silica GC-slang är skyddad med ett högtemperaturpolyimidharts
  • Används i ett brett utbud av kapillär GC, LC och bioanalytiska applikationer
  • Tillverkad av högkvalitativ smält kiseldioxid
  • Slang skyddad med ett högtemperaturpolyimidharts
  • 0,005 mm-0,53 mm inre diametrar
Specifikationer
Typ Kapillärrör
Avaktivering Ej avaktiverad
För användning med (applikation) GC, LC och bioanalytiska applikationer
Diameter (metrisk) Inre 0,22 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0,36 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Material Kiseldioxid