Läs mer
Trajan™ Icke-deaktiverad Fused Silica GC-slang
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
5 m
Diameter (metrisk) Inre:
0,005 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,22 mm
0,53 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,19 mm
0,285 mm
0,36 mm
0,68 mm
Förpackningsstorlek:
10m
25m
Varje
Beskrivning
- Används i ett brett utbud av kapillär GC, LC och bioanalytiska applikationer
- Tillverkad av högkvalitativ smält kiseldioxid
- Slang skyddad med ett högtemperaturpolyimidharts
- 0,005 mm-0,53 mm inre diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kapillärrör |
| Avaktivering | Ej avaktiverad |
| För användning med (applikation) | GC, LC och bioanalytiska applikationer |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,22 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,36 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Material | Kiseldioxid |