Läs mer
Silikagelapelsin, för torkning, giftfri kvalitet, 2–5 mm
Produktkod. 10647444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647444 1 kg Glasflaska 1kg
10005313 250 g Glasflaska 250g
10116863 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392030010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1327-36-2
Molekylformel Al2O5Si
Molekylvikt (g/mol) 162.04
MDL-nummer MFCD00077645
InChI-nyckel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel orange
Färg Orange
Fysisk form Pärlor
Material Kiselgel
Kvantitet 1 kg
Förlust vid torkning Max 2 % (120 °C, 2 timmar)
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.