Läs mer
Silikagelpärlor med orange indikator, Chem-Lab
Produktkod. 11953315
Change view
Kvantitet:
1 Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11953315 1 Pk. Varje
1 options
Produktkod. 11953315 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.1920.1000
 Begränsad artikel
I lager
Ändrar färg då torkmedlet absorberar fukt. Silikagelpärlor med orange indikator, Chem-Lab är kiseldioxidpärlor som lätt adsorberar vatten och skyddar processer och produkter från effekterna av fukt och fukt. Pärlor är 2,5 –5 mm stora och är orange när de är i vattenfritt tillstånd.
Silikagelens höga specifika yta gör att den lätt adsorberar vatten, vilket gör den användbar som torkmedel (torkmedel). Inom kemin används silikagel i kromatografi som en stationär fas. Denna produkt innehåller en orange indikator som ändrar färg när maximal adsorbans uppnås, så att gelén kan bytas ut.
Specifikationer
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 Pk.