Läs mer
Silicic Acid, 99.9%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15622940 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15622940 25 g Poly Bottle 25g
1 options
Produktkod. 15622940 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 28877225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purified by refining, 20 μm, 99.9%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicic Acid
pH 3 to 8 (at 33g/L 25°C)
CAS 1343-98-2
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 25 g
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn silicic acid
Molekylvikt (g/mol) 60.08
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
Procent renhet 99.90%