Läs mer
Silicic Acid, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15633080 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15633080 1 kg Poly Bottle 1kg
15623080 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15633080 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3063631KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1343-98-2
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
IUPAC-namn silanedione
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicic Acid
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Powder
UN-nummer NONH for all modes of transport