Läs mer
Silicinsyrahydrat
Beskrivning
Kiselsyrahydrat används för att studera neurodegenerativa sjukdomar på grund av dess förmåga att hämma upptaget av aluminium. Den används för tillverkning av katalysator och katalysatorbärare. Det är involverat i produktion av volframfilament som kemiskt reagens och flussmedel. Vidare används den för olja och vaxavfärgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | White powder |
| Kemiskt namn eller material | Silicic acid hydrate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | -100 Mesh pulver |
| Formel vikt | 60.09 (Anhydrous) |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.