Läs mer
Kiselsyrahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408646
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11387578
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033270.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1343-98-2 | O2Si | 60.08 g/mol
Kiselsyrahydrat används för att studera neurodegenerativa sjukdomar på grund av dess förmåga att hämma upptaget av aluminium. Den används för tillverkning av katalysator och katalysatorbärare. Det är involverat i produktion av volframfilament som kemiskt reagens och flussmedel. Vidare används den för olja och vaxavfärgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1343-98-2
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
IUPAC-namn kiselsyra
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Utseende White powder
Kemiskt namn eller material Silicic acid hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Fysisk form -100 Mesh pulver
Formel vikt 60.09 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.