Läs mer
Kiselsyra, n-hydrat, pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15527814 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15527814 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15527814 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 032401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 63231-67-4
Molekylformel H2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 78.098
InChI-nyckel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
IUPAC-namn dihydroxi(oxo)silan
LEDER O[Si](=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicic Acid
Namnnotering n-Hydrate
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 2.10kg
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens