Läs mer
Silicic Acid, Supelco™
Produktkod. 15866870
Change view
Kvantitet:
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866870 10 kg 10kg
15823930 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15866870 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1006579010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Precipitated extra pure light
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10279-57-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicic Acid
Smältpunkt 1710°C
Densitet 2 to 6 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 10 kg
MDL-nummer MFCD00011232
Synonym Silicic acid, Silicic acid
Molekylvikt (g/mol) 60.08 (anhydrous basis)
Kvalitet Ungraded