Läs mer
Silicic Acid, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silicic Acid |
| CAS | 10279-57-9 |
| Smältpunkt | 1710°C |
| Densitet | 2 To 6 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 20 kg |
| MDL-nummer | MFCD00011232 |
| Synonym | Silicic acid, Silicic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 60.08 (Anhydrous Basis) |