Läs mer
Silicon, 99+%, powder, -325 mesh
Produktkod. p-3777046 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 10092760
Brand: Thermo Scientific Acros 201560100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-21-3
Molekylformel Si
Molekylvikt (g/mol) 28.09
MDL-nummer MFCD00085311
InChI-nyckel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-namn kisel
LEDER [Si]
Specifikationer
Kokpunkt 2355.0°C
Kemiskt namn eller material Silicon
Smältpunkt 1410.0°C
Namnnotering -325 mesh
Färg Grå
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99+%
Merck Index 15, 8630
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid
Formel vikt 28.09
Procent renhet ≥99%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silicon powder
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.