Läs mer
Silicon AA Standard: Si @ 1000 μg/mL in H2O, tr. F-, VHG™
Produktkod. 17999604
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17999604 500 ml
17947244 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17999604 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAASIW500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Silicon AA Standard: Si @ 1000 μg/mL in H2O, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon
CAS 7440-21-3
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Silicon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Si
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Silicon
InChI formel InChI=1S/Si
LEDER [Si]
IUPAC-namn silicon
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 28.086
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 27.977 g/mol