Läs mer
Kisel för AAS 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12993215 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12993215 500 mL Flaska 500ml
12973215 100 mL Flaska 100ml
12983215 1000 mL Flaska 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12993215 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 053 500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel Si
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0.002 g/L
Typ Flame Single-element Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 500 mL