Läs mer
BINDER™ Höger åtkomstport (10 till 30 mm)
Handla allt BINDER Produkter
Material:
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning till höger
- Inkluderar silikonplugg
- För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Åtkomstport med silikonplugg - 10 mm, höger |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers-serien BD |
| Material | Stål |
| Typ | Tillbehörsportar |
| För användning med (applikation) | Höger |
| Inkluderar | Silikonplugg |
| Diameter (metrisk) Insida | 10 mm |