Läs mer
Silicon anti-foaming agent, Supelco™
Produktkod. 32238311
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
32238311 500 mL
1 options
Produktkod. 32238311 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1077430500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon anti-foaming agent
Densitet 1.00 g/cm³ at 20°C
Kokpunkt 300°C (1013 hPa)
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Not Available